Tlačiť
Ethyl-3-fluorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-fluorobenzoate, 3-Fluorobenzoic acid ethyl ester
L07984.09 L07984.18
L07984.09EA 26.31 EUR
L07984.09 L07984.18
Ethyl-3-fluorobenzoate ≥98%
Ethyl-3-fluorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 451-02-5 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4850 Odour: Recognizable Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 2045876 MDL No.: MFCD00000336
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.17
Teplota varu: 208 °C
Hustota: 1.136
Teplota vzplanutia: 82 °C (179 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000336
Číslo CAS: 451-02-5
EINECS: 207-191-1