Tlačiť
Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid emthyl ester
B23009.14 B23009.22
B23009.14EA 102.69 EUR
B23009.14 B23009.22
Methyl-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 606-27-9 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -13° Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 2050101 MDL No.: MFCD00007136
Vzorec: C₈H₇NO₄
Teplota varu: 275 °C
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,285
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007136
Číslo CAS: 606-27-9
EINECS: 210-111-8