Tlačiť
Pentafluorobenzoyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
103772-1G 103772-25G 103772-5G
SIAL103772-1GEA 53.35 EUR
SIAL103772-1G SIAL103772-25G SIAL103772-5G
Pentafluorobenzoyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇ClF₅O
Teplota varu: 158 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000657
Číslo CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) Colorless to Light Yellow
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
GC (area %) ≥98.5%