Pentafluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12420.06
A12420.14
A12420.22
A12420.06EA
81.03
EUR
A12420.06
A12420.14
A12420.22
Pentafluorobenzoyl chloride ≥98%
Pentafluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2251-50-5
Molecular Formula: C7ClF5O
Formula Weight: 230.52
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 158-159°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000657
Vzorec:
C₇ClF₅O Teplota varu: 158…159 °C Hustota: 1,668 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000657 Číslo CAS: 2251-50-5 EINECS: 218-842-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |