Tlačiť
Pentafluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12420.06 A12420.14 A12420.22
A12420.06EA 81.03 EUR
A12420.06 A12420.14 A12420.22
Pentafluorobenzoyl chloride ≥98%
Pentafluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2251-50-5 Molecular Formula: C7ClF5O Formula Weight: 230.52 Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 158-159° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000657
Vzorec: C₇ClF₅O
Teplota varu: 158…159 °C
Hustota: 1,668
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000657
Číslo CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
OSN: 3265
ADR: 8,II