Tlačiť
Pentafluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
147120050 147120250 147121000
ACRO147120050EA 65.78 EUR
ACRO147120050 ACRO147120250 ACRO147121000
Pentafluorobenzoyl chloride 98%
Pentafluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇ClF₅O
Teplota varu: 158 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,6 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000657
Číslo CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %