Tlačiť
4-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Fluorobenzoyl chloride
A12946.14 A12946.22 A12946.36
A12946.14EA 45.26 EUR
A12946.14 A12946.22 A12946.36
4-Fluorobenzoyl chloride ≥98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 403-43-0 Molecular Formula: C7H4ClFO Formula Weight: 158.56 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5320 Odour: Acidic Melting Point: 10-12° Boiling Point: 193° Beilstein Reference: 386215 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000684
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 193 °C
Teplota tavenia: 10…12 °C
Hustota: 1.326
Teplota vzplanutia: 82 °C (179 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000684
Číslo CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
OSN: 3265