Tlačiť
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Fluorobenzoyl chloride
152950250 152951000
ACRO152950250EA 53.75 EUR
ACRO152950250 ACRO152951000
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
Mw: 158.56
Teplota varu: 82 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 9
Hustota: 1.34 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000684
Číslo CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
OSN: 3265
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %