Tlačiť
3,5-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
290254-25G 290254-5G
SIAL290254-25GEA 220.62 EUR
SIAL290254-25G SIAL290254-5G
3,5-Difluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010309
Číslo CAS: 129714-97-2
OSN: 3265
ADR: 8,II