Tlačiť
3,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21400.06 B21400.14
B21400.06EA 78.22 EUR
B21400.06 B21400.14
3,5-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
3,5-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 129714-97-2 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 4307685 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00010309
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Teplota varu: 173…175 °C
Hustota: 1,41
Teplota vzplanutia: 69 °C (156 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010309
Číslo CAS: 129714-97-2
OSN: 3265
ADR: 8,II