Tlačiť
3,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-difluorobenzoylchloride
L08188.06 L08188.14
L08188.06EA 74.21 EUR
L08188.06 L08188.14
3,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
3,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 76903-88-3 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 4177619 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009930
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Teplota varu: 185…186 °C
Hustota: 1,402
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009930
Číslo CAS: 76903-88-3
EINECS: 278-570-7
OSN: 3265
ADR: 8,II