Tlačiť
2-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: o-Fluorobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
120847-100G 120847-25G
SIAL120847-100GEA 194.14 EUR
SIAL120847-100G SIAL120847-25G
2-Fluorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClFO
Teplota varu: 206 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000656
Číslo CAS: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
OSN: 3265
ADR: 8,II