2-Fluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
o-Fluorobenzoyl chloride
153090250
153091000
ACRO153090250EA
52.55
EUR
ACRO153090250
ACRO153091000
2-Fluorobenzoyl chloride 97%
2-Fluorobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₄ClFO Teplota varu: 90…92 °C (15 mmHg) Teplota tavenia: 4 °C Hustota: 1,32 g/cm³ Teplota vzplanutia: 82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000656 Číslo CAS: 393-52-2 EINECS: 206-887-2 OSN: 1760 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5355 to 1.5375 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |