Tlačiť
2,6-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11286.22 A11286.06 A11286.14
A11286.22EA 257.52 EUR
A11286.22 A11286.06 A11286.14
2,6-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,6-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 18063-02-0 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.4988 Boiling Point: 72-77°/13mm Beilstein Reference: 639438 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000659
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Teplota varu: 72…77 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,407
Teplota vzplanutia: 72 °C (162 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000659
Číslo CAS: 18063-02-0
EINECS: 241-971-2
OSN: 3265
ADR: 8,II