Tlačiť
2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17920.06 A17920.14
A17920.06EA 62.17 EUR
A17920.06 A17920.14
2,4-Difluorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 72482-64-5 Molecular Formula: C7H3ClF2O Formula Weight: 176.55 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5145 Boiling Point: 96-98°/15mm Beilstein Reference: 4800566 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000658
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Teplota varu: 96…98 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,437
Teplota vzplanutia: 82 °C (179 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000658
Číslo CAS: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
OSN: 3265
ADR: 8,II