Tlačiť
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
B20323.03 B20323.06
B20323.03EA 66.19 EUR
B20323.03 B20323.06
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride ≥97%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 79538-29-7 Molecular Formula: C7H2ClF3O Formula Weight: 194.54 Refractive Index: 1.4840 Boiling Point: 167-168° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00070810
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Teplota varu: 167…168 °C
Teplota tavenia: 41 °C
Hustota: 1,499
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070810
Číslo CAS: 79538-29-7
OSN: 1760
ADR: 8,II