Tlačiť
2-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: o-Fluorobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
196649-25G 196649-5G
SIAL196649-25GEA 109.91 EUR
SIAL196649-25G SIAL196649-5G
2-Fluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄FN
Mw: 121.11
Teplota varu: 190
Teplota tavenia: 35…37 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001773
Číslo CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 III