Tlačiť
3-Fluoro-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
155586-1G 155586-5G
SIAL155586-1GEA 86.92 EUR
SIAL155586-1G SIAL155586-5G
3-Fluoro-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Číslo MDL: MFCD00003349
Číslo CAS: 351-54-2
EINECS: 206-514-3