Tlačiť
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26580.03 H26580.06
H26580.03EA 119.53 EUR
H26580.03 H26580.06
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
3-(Difluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 85684-61-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 MDL No.: MFCD00236222
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236222
Číslo CAS: 85684-61-3
EINECS: None