Tlačiť
4-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
128376-10G 128376-250G 128376-50G
SIAL128376-10GEA 31.28 EUR
SIAL128376-10G SIAL128376-250G SIAL128376-50G
4-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
Mw: 124.11
Teplota varu: 181
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003378
Číslo CAS: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 III