Tlačiť
3-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
F5005-10G F5005-50G
SIALF5005-10GEA 70.6 EUR
SIALF5005-10G SIALF5005-50G
3-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
Teplota varu: 172…174 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,7156 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003348
Číslo CAS: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
OSN: 1989
ADR: 3,III