Tlačiť
2-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
F4807-100G F4807-10G
SIALF4807-100GEA 149.01 EUR
SIALF4807-100G SIALF4807-10G
2-Fluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
Mw: 124.11
Teplota varu: 175
Teplota tavenia: –44.5 °C
Hustota: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 55
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003302
Číslo CAS: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
OSN: 1989
ADR: 3 III