Tlačiť
2,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
265179-25G 265179-5G
SIAL265179-25GEA 318.89 EUR
SIAL265179-25G SIAL265179-5G
2,4-Difluorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Mw: 142.1
Teplota varu: 82 °C (42 mmHg)
Hustota: 1.299 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010326
Číslo CAS: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
OSN: 1989
ADR: 3 III