Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
359730010 359730050
ACRO359730010EA 42.46 EUR
ACRO359730010 ACRO359730050
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
Mw: 205.93
Teplota tavenia: 123…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074648
Číslo CAS: 139301-27-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %