Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
L19775.03 L19775.06
L19775.03EA 58.08 EUR
L19775.03 L19775.06
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 179113-90-7 Molecular Formula: C7H6BF3O3 Formula Weight: 205.93 Melting Point: ca 80° Beilstein Reference: 7531456
Vzorec: C₇H₆BF₃O₃
Mw: 205.93
Teplota tavenia: ∼ 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320697
Číslo CAS: 179113-90-7