Tlačiť
4-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluorophenyl)metaboric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-fluorophenyl)borane
334100010 334100050 334100250
ACRO334100010EA 24.19 EUR
ACRO334100010 ACRO334100050 ACRO334100250
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Teplota tavenia: 255…259 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039136
Číslo CAS: 1765-93-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %