Tlačiť
3-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-Fluorobenzeneboronic acid, (3-Fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-fluorophenyl)borane, (3-Fluorophenyl)metaboric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
441643-10G 441643-1G
SIAL441643-10GEA 330.46 EUR
SIAL441643-10G SIAL441643-1G
3-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Mw: 139.92
Teplota tavenia: 216…218 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236042
Číslo CAS: 768-35-4