Tlačiť
3-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
345640010 345640050 345640250
ACRO345640010EA 45.33 EUR
ACRO345640010 ACRO345640050 ACRO345640250
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Teplota tavenia: 211…212 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236042
Číslo CAS: 768-35-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %