Tlačiť
3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
L17425.03 L17425.06
L17425.03EA 42.52 EUR
L17425.03 L17425.06
3,5-Difluorophenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 156545-07-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6800882
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318138
Číslo CAS: 156545-07-2