Tlačiť
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3,4,5-Trifluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,4,5-trifluorophenyl)borane, 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid, (3,4,5-Trifluorophenyl)boronic acid
L18519.03 L18519.MD
L18519.03EA 220.31 EUR
L18519.03 L18519.MD
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 143418-49-9 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: 275-279° Beilstein Reference: 7371914
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
Mw: 175.9
Teplota tavenia: 275…279 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093069
Číslo CAS: 143418-49-9
OSN: 3077
ADR: 9 III