Tlačiť
2-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dihydroxy(2-fluorophenyl)borane, 2-Fluorobenzeneboronic acid, (2-Fluorophenyl)metaboric acid, (2-Fluorophenyl)boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
445223-10G 445223-1G
SIAL445223-10GEA 574 EUR
SIAL445223-10G SIAL445223-1G
2-Fluorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Mw: 139.92
Číslo MDL: MFCD00674013
Číslo CAS: 1993-03-9