Tlačiť
2-Fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23103.03 B23103.06 B23103.14
B23103.03EA 66.99 EUR
B23103.03 B23103.06 B23103.14
2-Fluorophenylboronic acid ≥98%
2-Fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 1993-03-9 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 100-108° Beilstein Reference: 3030413
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Teplota tavenia: 100…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674013
Číslo CAS: 1993-03-9