2-Fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
359340010
359340050
ACRO359340010EA
70.6
EUR
ACRO359340010
ACRO359340050
2-Fluorophenylboronic acid 98%
2-Fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BFO₂ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00674013 Číslo CAS: 1993-03-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |