Tlačiť
2,5-Difluorophenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24113.03 B24113.06 B24113.14
B24113.03EA 33.05 EUR
B24113.03 B24113.06 B24113.14
2,5-Difluorophenylboronic acid 96%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 193353-34-3 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Beilstein Reference: 8833254 MDL No.: MFCD01863171
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863171
Číslo CAS: 193353-34-3