2,5-Difluorophenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24113.03
B24113.06
B24113.14
B24113.03EA
33.05
EUR
B24113.03
B24113.06
B24113.14
2,5-Difluorophenylboronic acid 96%
2,5-Difluorophenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 193353-34-3
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Beilstein Reference: 8833254
MDL No.: MFCD01863171
Vzorec:
C₆H₅BF₂O₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01863171 Číslo CAS: 193353-34-3 |