Tlačiť
2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23821.06 B23821.14
B23821.06EA 94.26 EUR
B23821.06 B23821.14
2,4-Difluorophenylboronic acid ≥97%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 144025-03-6 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 247-250° Beilstein Reference: 8616257
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Mw: 157.91
Teplota tavenia: 247…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318998
Číslo CAS: 144025-03-6