Tlačiť
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
359130010 359130100 359130500
ACRO359130010EA 29.8 EUR
ACRO359130010 ACRO359130100 ACRO359130500
2,4-Difluorophenylboronic acid 98%
2,4-Difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BF₂O₂
Mw: 157.91
Teplota tavenia: 247…250 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01318998
Číslo CAS: 144025-03-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 251 °C
HPLC ≥97.5 %