Tlačiť
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
L19402.03 L19402.06
L19402.03EA 49.34 EUR
L19402.03 L19402.06
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid ≥97%
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 182482-25-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: ca 235° Beilstein Reference: 8549766
Vzorec: C₆H₄BF₃O₂
Mw: 175.9
Teplota tavenia: ∼ 235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863169
Číslo CAS: 182482-25-3