Tlačiť
1,3,5-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
196851-25G 196851-5G
SIAL196851-25GEA 432.41 EUR
SIAL196851-25G SIAL196851-5G
1,3,5-Trifluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₃F₃
Teplota varu: 75 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,277 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000333
Číslo CAS: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
OSN: 2387
ADR: 3,II