Tlačiť
Diphenyl phthalate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phthalic acid diphenyl ester, Phenyl phthalate
A14449.14 A14449.22
A14449.14EA 48.94 EUR
A14449.14 A14449.22
Diphenyl phthalate ≥98%
Diphenyl phthalate
Purity: 98% CAS No.: 84-62-8 Molecular Formula: C20H14O4 Formula Weight: 318.33 Flash Point: 224°(435°F) Odour: Odourless Boiling Point: 400-405° Beilstein Reference: 2473390 Merck Reference: 14,7306 MDL No.: MFCD00003038
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Teplota varu: 400…405 °C
Teplota tavenia: 74…76 °C
Hustota: 1,280
Teplota vzplanutia: 224 °C (435 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003038
Číslo CAS: 84-62-8
EINECS: 201-546-4
Merck Index: 14,7306