Tlačiť
Pyromellitic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
B4007-100G-A B4007-500G-A
SIALB4007-100G-AEA 51.74 EUR
SIALB4007-100G-A SIALB4007-500G-A
Pyromellitic acid, Sigma-Aldrich®
Pyromellitic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₈
Teplota varu: 516 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 272 °C
Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002471
Číslo CAS: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188