Tlačiť
Trimesic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
482749-100G 482749-500G
SIAL482749-100GEA 143.4 EUR
SIAL482749-100G SIAL482749-500G
Trimesic acid, Sigma-Aldrich®
Trimesic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
Mw: 210.14
Teplota tavenia: 345…350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002517
Číslo CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7