Tlačiť
Trimellitic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4589-100G B4589-5G
SIALB4589-100GEA 481.87 EUR
SIALB4589-100G SIALB4589-5G
Trimellitic acid, Sigma-Aldrich®
Trimellitic acid
Vzorec: C₉H₆O₆
Mw: 210.14
Teplota varu: 107…113 °C (0.1 mmHg)
Teplota tavenia: 240…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002470
Číslo CAS: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832