Tlačiť
Hydrogenftalát draselný ≥99.5% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
96148-250G 96148-50G
96148-250GEA 253.55 EUR
96148-250G 96148-50G
Hydrogenftalát draselný ≥99.5% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Hydrogenftalát draselný
Vzorec: HOOCC₆H₄COOK
Mw: 204.22
Teplota varu: 378 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 295…300 °C
Hustota: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013070
Číslo CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5 - 100.5 %
pH (10 %) 3.5 - 5.0
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) complying
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 350 nm Max. 0.02
Absorbance at 340 nm Max. 0.03
Absorbance at 330 nm Max. 0.05