Tlačiť
Kyselina ftalová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Pathalic acid
80010-100G 80010-1KG
SIAL80010-100GEA 37.73 EUR
SIAL80010-100G SIAL80010-1KG
Kyselina ftalová, Sigma-Aldrich®
Kyselina ftalová
Vzorec: C₈H₆O₄
Mw: 166.13
Teplota varu: 315…317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79
Hustota: 1.576 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002467
Číslo CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527