Tlačiť
Kyselina ftalová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
402915-1KG 402915-250G 402915-25G
SIAL402915-1KGEA 116.73 EUR
SIAL402915-1KG SIAL402915-250G SIAL402915-25G
Kyselina ftalová, Sigma-Aldrich®
Kyselina ftalová
Vzorec: C₈H₆O₄
Teplota varu: 315…317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79 °C
Hustota: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002467
Číslo CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527