Tlačiť
Kyselina ftalová ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14450.0B A14450.0I A14450.30
A14450.0BEA 128.76 EUR
A14450.0B A14450.0I A14450.30
Kyselina ftalová ≥99%
Kyselina ftalová
Purity: 99% CAS No.: 88-99-3 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 608199 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00002467
Vzorec: C₈H₆O₄
Teplota varu: 315…317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C (rozkl.)
Hustota: 1,593
Teplota vzplanutia: 168 °C (334 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002467
Číslo CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 14,7371