Tlačiť
Kyselina ftalová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131070010 131072500 131070025
ACRO131070010EA 200.96 EUR
ACRO131070010 ACRO131072500 ACRO131070025
Kyselina ftalová 99%
Kyselina ftalová
Vzorec: C₈H₆O₄
Teplota varu: 315 - 317 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 200…205 °C (rozkl.)
Hustota: 1,576 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002467
Číslo CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Merck Index: 12,07527
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm