Tlačiť
Thiomerzal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T5125-10G T5125-100G T5125-25G T5125-500G
SIALT5125-10GEA 410.35 EUR
SIALT5125-10G SIALT5125-100G SIALT5125-25G SIALT5125-500G
Thiomerzal, Sigma-Aldrich®
Thiomerzal
Vzorec: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Teplota tavenia: 232…233 °C
Teplota vzplanutia: 250 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013062
Číslo CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
OSN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM