Tlačiť
Thiomerzal 97.0-101.0%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate, Thimerosal, Merthiolat, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriothio)benzoic acid sodium salt
118680050 118680250 118681000 118685000
ACRO118680050EA 169.68 EUR
ACRO118680050 ACRO118680250 ACRO118681000 ACRO118685000
Thiomerzal 97.0-101.0%
Thiomerzal
Vzorec: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Teplota tavenia: 232…233 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013062
Číslo CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
OSN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.0 to 101.0 % (On dried substance)
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum/P2O5)
Additional info ion mercuric: ≤ 0.7%
pH 6 to 8 (1 % solution)