Tlačiť
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10379.14 A10379.06
A10379.14EA 377.46 EUR
A10379.14 A10379.06
2-(Methylthio)benzoic acid ≥98%
2-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 3724-10-5 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 166-168° MDL No.: MFCD00029934
Vzorec: C₈H₈O₂S
Teplota tavenia: 166…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029934
Číslo CAS: 3724-10-5