Tlačiť
Kyselina galová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7384-100G G7384-1KG G7384-250G
SIALG7384-100GEA 145.61 EUR
SIALG7384-100G SIALG7384-1KG SIALG7384-250G
Kyselina galová, Sigma-Aldrich®
Kyselina galová
Vzorec: C₇H₆O₅
Mw: 170.12
Teplota varu: 501
Teplota tavenia: 251…252 °C
Hustota: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002510
Číslo CAS: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366